4-(Methylthio)benzylamine
Bottiglia di vetro, 5 g
Codice catalogo WAKO358-14563
Marketsource
Nome del fornitore: Wako
4-(Methylthio)benzylamine
Codice catalogo WAKO358-14563
Nome del fornitore: Wako
Marketsource
Numero CAS: 83171-39-5
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: (4-(Methylthio)phenyl)methanamine
- Numero CAS:83171-39-5
- Formula:C₈H₁₁NS
- Numero MDL:MFCD01310831
- Molecular Weight:153.2500 g/mol
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:5 g