Orders LinkContactUsLinkComponent
Omogeneizzatori, T 65 basic e T 65 digital ULTRA-TURRAX®
Omogeneizzatori, T 65 basic e T 65 digital ULTRA-TURRAX®
Nome del fornitore:   IKA
Omogeneizzatori, T 65 basic e T 65 digital ULTRA-TURRAX®
Nome del fornitore:  IKA
Certificates
Omogeneizzatori, T 65 basic e T 65 digital ULTRA-TURRAX®
2 varianti
Product Details & Documents
Modello con stativo, range volumetrico da 2 a 50 l
  • Progettati per applicazioni in impianti pilota con alimentazione trifase
  • Controllo elettronico della velocità e protezione dal sovraccarico
  • 3 utensili di dispersione (configurazioni a rotore/statore) per un'ampia varietà di applicazioni e finezza finale
  • Collegamenti a pressione per facilitare la sostituzione degli utensili di dispersione
  • Operazioni riproducibili grazie alla velocità costante anche in presenza di variazioni della viscosità
  • Elementi di dispersione in acciaio inossidabile per uso sottovuoto e a pressione
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 54.
Certifications: Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 54
Ordering information: Cables and plugs not supplied. Dispersing elements and accessories must be ordered separately.
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • 431-1009
  • IKAA4234501
  • Modello:
  • T 65 digitale ULTRA-TURRAX®
  • T 65 digital ULTRA-TURRAX®
  • Volume H₂O:
  • 2000 - 50000 ml
  • 2000 - 50000 ml
  • Viscosità max.:
  • 5000 mPas
  • 5000 mPas
  • Range di viscosità:
  • <5000 mPas
  • <5000 mPas
  • Intervallo di velocità:
  • 1000 - 9500 min⁻¹
  • 1000 - 9500 min⁻¹
  • Regolazione della velocità:
  • continua
  • stepless
  • Potenza nominale in ingresso/uscita del motore:
  • 2600/2200 W
  • 2600/2200 W
  • Display:
  • LED
  • LED
  • L×P×A:
  • 300×400×390 mm
  • 300×400×390 mm
  • Peso:
  • 29 kg
  • 29 kg
  • Livello sonoro:
  • 75 dB(A) senza utensile di dispersione
  • 75 dB(A) without dispersing element
Specifiche
Product Family Options
Solo unità di comando ULTRA TURRAX®
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • 431-1009
    Omogeneizzatore T 65 digitale ULTRA-TURRAX®, 400 V trifase, 50 Hz
    Omogeneizzatore T 65 digitale ULTRA-TURRAX®, 400 V trifase, 50 Hz
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 12’160.00
    SFr. 12’160.00
    1 * 1 ST
       SFr. 12’160.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    431-1009
    Modello
    T 65 digitale ULTRA-TURRAX®
    Volume H₂O
    2000 - 50000 ml
    Viscosità max.
    5000 mPas
    Range di viscosità
    <5000 mPas
    Intervallo di velocità
    1000 - 9500 min⁻¹
    Regolazione della velocità
    continua
    Potenza nominale in ingresso/uscita del motore
    2600/2200 W
    Display
    LED
    L×P×A
    300×400×390 mm
    Peso
    29 kg
    Livello sonoro
    75 dB(A) senza utensile di dispersione
  • IKAA4234501
    T 65 digital ULTRA-TURRAX® homogeniser, 3-phase 400 V, 50/60 Hz
    T 65 digital ULTRA-TURRAX® homogeniser, 3-phase 400 V, 50/60 Hz
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    IKAA4234501
    Modello
    T 65 digital ULTRA-TURRAX®
    Volume H₂O
    2000 - 50000 ml
    Viscosità max.
    5000 mPas
    Range di viscosità
    <5000 mPas
    Intervallo di velocità
    1000 - 9500 min⁻¹
    Regolazione della velocità
    stepless
    Potenza nominale in ingresso/uscita del motore
    2600/2200 W
    Display
    LED
    L×P×A
    300×400×390 mm
    Peso
    29 kg
    Livello sonoro
    75 dB(A) without dispersing element
Utensili di dispersione per unità T65 ULTRA TURRAX®
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    lunghezza asta
    Volume
    Statore/rotore Ø
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • 520 mm
    2 - 50 l
    -/80 mm
    D 80
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 846.00
    SFr. 846.00
    1 * 1 ST
       SFr. 846.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Disponibilità
    Price
  • Dispersing tool, S 65 KD - G 65 F
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 6’750.00
    SFr. 6’750.00
    1 * 1 ST
       SFr. 6’750.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Disponibilità
    Price
  • Dispersing tool, S 65 C - G 65 G
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 5’850.00
    SFr. 5’850.00
    1 * 1 ST
       SFr. 5’850.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Disponibilità
    Price
  • Dispersing tool, S 65 KG - HH - G 65 M
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 7’150.00
    SFr. 7’150.00
    1 * 1 ST
       SFr. 7’150.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Disponibilità
    Price
  • Dispersing tool, S 65 KG - HH - G 65 F
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 7’430.00
    SFr. 7’430.00
    1 * 1 ST
       SFr. 7’430.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Disponibilità
    Price
  • Dispersing tool, S 65 C - G 65 M
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 6’300.00
    SFr. 6’300.00
    1 * 1 ST
       SFr. 6’300.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Disponibilità
    Price
  • Dispersing tool, S 65 KD - G 65 M
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 6’470.00
    SFr. 6’470.00
    1 * 1 ST
       SFr. 6’470.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Disponibilità
    Price
  • Dispersing tool, S 65 KG - HH - G 65 G
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 6’700.00
    SFr. 6’700.00
    1 * 1 ST
       SFr. 6’700.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Disponibilità
    Price
  • Dispersing tool, S 65 C - G 65 F
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 6’580.00
    SFr. 6’580.00
    1 * 1 ST
       SFr. 6’580.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Disponibilità
    Price
  • Dispersing tool, S 65 KD - G 65 G
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 6’020.00
    SFr. 6’020.00
    1 * 1 ST
       SFr. 6’020.00
Dispersing tools
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Disponibilità
    Price
  • Floor stand, R 6547 E, Dimensions (W×D×H): 800×1010×1635 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 20’480.00
    SFr. 20’480.00
    1 * 1 ST
       SFr. 20’480.00
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Supporto telescopico T653, base 460×530 mm, asta 480 mm Ø, altezza 1200 mm, corsa 500 - 1000 mm
    Supporto telescopico T653, base 460×530 mm, asta 480 mm Ø, altezza 1200 mm, corsa 500 - 1000 mm
    441-2353
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 2’710.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Anello di fissaggio
    Anello di fissaggio
    IKAA1055700
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 4.40
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Statore/rotore Ø
    Volume
    Disponibilità
    Price
  • IKAA20008389
    D 80
    -/80 mm
    2 - 50 l
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 846.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Dispositivo di fissaggio per interruttore di sicurezza SI 400 per T653 o R474
    Dispositivo di fissaggio per interruttore di sicurezza SI 400 per T653 o R474
    432-1000
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 611.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Interruttore di sicurezza per interrompere l'alimentazione dell'agitatore ad asta RW 47 D in caso di sollevamento dell'unità al di sopra dell'altezza definita dall'utente sullo stativo. Compatibile anche con T 65 D ULTRA-TURRAX®. Dispositivi di fissaggio richiesti; contattare VWR per i dettagli.
    Interruttore di sicurezza per interrompere l'alimentazione dell'agitatore ad asta RW 47 D in caso di sollevamento dell'unità al di sopra dell'altezza definita dall'utente sullo stativo. Compatibile anche con T 65 D ULTRA-TURRAX®. Dispositivi di fissaggio richiesti; contattare VWR per i dettagli.
    431-0093
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 1’430.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Manually adjustable, extendable floor stand R 6547 H, 800W×1010D×1635H mm, Cylinder stroke: 500 mm, for RW 47 digital and T 65 basic/digital, extension can set by manual hydraulic pump
    Manually adjustable, extendable floor stand R 6547 H, 800W×1010D×1635H mm, Cylinder stroke: 500 mm, for RW 47 digital and T 65 basic/digital, extension can set by manual hydraulic pump
    IKAA20018533
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 13’690.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Statore/rotore Ø
    Volume
    Disponibilità
    Price
  • IKAA20008388
    D 60
    -/60 mm
    2 - 30 l
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 765.00