Informazioni su questo articolo
Agitatori magnetici RET control-visc safety con riscaldamento e bilanciamento integrato, adatti per operazioni senza supervisioni. Il luminoso display TFT multilingue consente di impostare agevolmente tutti i parametri, mentre l'involucro a tenuta stagna garantisce la lunga durata dello strumento. La funzione di controllo integrato della temperatura consente il collegamento di una sonda di temperatura, posizionandola direttamente nel terreno, per controllare la temperatura del terreno con estrema precisione. La piastra riscaldante composita in acciaio inox (le unità bianche sono dotate di piastra smaltata chimicamente resistente), raggiunge rapidamente una temperatura di 340 °C. Le interfacce RS232 e USB consentono il controllo da PC dell'agitatore magnetico e la documentazione di tutti i parametri di analisi. La funzione di blocco impedisce modifiche accidentali delle impostazioni di velocità e temperatura. Una caratteristica di sicurezza è la presenza di un avvertenza di piastra calda ("Hot") che lampeggia allo spegnimento dell'unità, per segnalare che la superficie della piastra è ancora calda. L'unità è dotata di una presa DIN 12878 per il collegamento di un termometro a contatto elettronico, per un controllo preciso della temperatura, ed è inoltre caratterizzata dal rilevamento di magneti distaccati e da una presa BNC per elettrodo per pH.
- Modalità di controllo della temperatura regolabile: riscaldamento rapido e controllo della temperatura accurato
- Doppio sensore per controllo simultaneo della temperatura del fluido di trasferimento del calore e della temperatura del terreno
- Visualizzazione della tendenza di variazione della viscosità e funzioni di temporizzazione e conto alla rovescia
- Diverse modalità di funzionamento disponibili, compreso il funzionamento intermittente
- Circuito di sicurezza regolabile da 50 a 370 °C
- Regolazione precisa di temperatura e velocità tramite display digitale, anche a strumento spento
- Display digitale del limite di sicurezza di temperatura e visualizzazione dei codici di errore per una risoluzione dei problemi semplice
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 42
Specifiche
- Catalog No:
- 442-1010
- Modello:
- RET control-visc
- Materiale della piastra:
- Acciaio inox
- Capacità di agitazione max. H₂O:
- 20 L
- Intervallo di velocità:
- 50 - 1700 min⁻¹
- L×P×A:
- 160×270×85 mm
- Superficie riscaldata:
- Ø 135 mm
- Accuratezza della temperatura:
- ±0,1 K (Hotplate)
- Accuratezza del controllo della temperatura:
- PT100: ±0,2 K
- Range di temperatura:
- Ambiente...340 °C
- Potenza riscaldante:
- 600 W
- Potenza in ingresso/uscita:
- 16/9 W
- Peso:
- 3 kg