Scarpe antinfortunistica, zoccoli
114-3893
- Taglia scarpe:36
- Colore:nero
- Conf:1 PAIR
Zoccoli sanitari con cinturino sul tallone realizzato in microfibra lavabile.
- Fodera in tessuto
- Suola in PU monodensità
- Puntale protettivo realizzato in acciaio inossidabile (200 J)
Le scarpe sono consigliate per le persone che lavorano in laboratori, nelle industrie alimentari e in altre aree in cui è richiesta la massima igiene.
Colore: nero o bianco
Misura: 11
: EN ISO 20345; SB, A, E, SRC.