ContactUsLinkComponent
Bucket for use with wringer
Bucket for use with wringer
Codice catalogo MICRB-3
Nome del fornitore:  MICRONOVA
   Materiali sostenibili
   Imballi sostenibili
   Efficienza dell'acqua
   Efficiente a livello energetico
undefined
Bucket for use with wringer
Codice catalogo MICRB-3
Nome del fornitore:  MICRONOVA
   Materiali sostenibili
   Imballi sostenibili
   Efficienza dell'acqua
   Efficiente a livello energetico
Specifiche
  • Capacità:
    30,3 L
  • Descrizione:
    Stainless steel round bucket, with casters, 304 Electropolished stainless steel
  • Altezza:
    320 mm
  • Seq:
    01
  • Environmentally Preferable:
    Materiali sostenibili,
    Imballi sostenibili,
    Efficienza dell'acqua,
    Efficiente a livello energetico
  • Conf:
    1
  • Ø int.:
    350 mm
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Durable stainless steel bucket is compatible with W-6 wringer for an all electropolished stainless steel system.
  • With casters (2")
  • With handle
  • Round
Ordering information: Wringer has to be ordered separately.