Orders LinkContactUsLinkComponent
Mortars with pestles
Mortars with pestles
250 ml, 100 mm
Codice catalogo WITG7.405.210
Nome del fornitore:   witeg Labortechnik
Mortars with pestles
Codice catalogo WITG7.405.210
Nome del fornitore:  witeg Labortechnik
Mortars with pestles
Mortars with pestles
250 ml, 100 mm
Price
265.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Mortar and pestle made of stainless steel.
Specifiche
  • Ø:
    100 mm
  • Capacità:
    250 ml