Orders LinkContactUsLinkComponent
Woulff bottles
Woulff bottles
Nome del fornitore:   witeg Labortechnik
Woulff bottles
Nome del fornitore:  witeg Labortechnik
Certificates
Woulff bottles
2 varianti
Product Details & Documents
Made of borosilicate glass 3.3.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion gives relatively high resistance to temperature changes
With two side necks GL 18, center neck GL 25, complete with screw caps.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Ø est
    Altezza
    Disponibilità
    Price
  • 500 ml
    85 mm
    155 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 189.00
    SFr. 189.00
    1 * 1 ST
       SFr. 189.00
  • 1000 ml
    110 mm
    185 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 198.00
    SFr. 198.00
    1 * 1 ST
       SFr. 198.00