ContactUsLinkComponent
Chromatography column with disc
Chromatography column with disc
Codice catalogo WITG2.133.009
Nome del fornitore:  witeg Labortechnik
undefined
Chromatography column with disc
Codice catalogo WITG2.133.009
Nome del fornitore:  witeg Labortechnik
Specifiche
  • Ø int.:
    15,00 mm
  • Cono femmina:
    14/23 NS
  • Capacità:
    70 ml
  • Descrizione:
    Chromatography column with fused-in sintered glass-disc
  • Lunghezza:
    400 mm
  • Conf:
    1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Chromatography column made of borosilicate glass with fused in sintered glass disc with P0 porosity.
  • ST-PTFE-stopcock
  • Screw thread retaining nut