Orders LinkContactUsLinkComponent
Graduated pipettes, Qualicolor, colour coded
Graduated pipettes, Qualicolor, colour coded
Nome del fornitore:   Kavalier
Graduated pipettes, Qualicolor, colour coded
Nome del fornitore:  Kavalier
Certificates
Graduated pipettes, Qualicolor, colour coded
Graduated pipettes, Qualicolor, colour coded
8 varianti
Product Details & Documents
Soda-lime glass, class B.
  • Calibrated to deliver (TD)
  • Colour coded
  • Not autoclavable at 121 °C
Certifications: DIN 12696, ISO 835.
Product Family Options
Acccording to DIN/ISO
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Divisione
    Tolleranza
    Codice colore
    Disponibilità
    Price
  • 0,5 ml
    0,01 ml
    ±0,01 ml
    2 × giallo
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 12.40 SFr.
    12.40 SFr.
    1 * 1 ST
       12.40 SFr.
  • 1 ml
    0,01 ml
    ±0,01 ml
    giallo
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 12.20 SFr.
    12.20 SFr.
    1 * 1 ST
       12.20 SFr.
  • 2 ml
    0,02 ml
    ±0,02 ml
    nero
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 12.20 SFr.
    12.20 SFr.
    1 * 1 ST
       12.20 SFr.
  • 5 ml
    0,05 ml
    ±0,05 ml
    rosso
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 15.20 SFr.
    15.20 SFr.
    1 * 1 ST
       15.20 SFr.
  • 10 ml
    0,1 ml
    ±0,10 ml
    arancione
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 16.80 SFr.
    16.80 SFr.
    1 * 1 ST
       16.80 SFr.
  • 25 ml
    0,1 ml
    ±0,20 ml
    bianco
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 24.80 SFr.
    24.80 SFr.
    1 * 1 ST
       24.80 SFr.
Not according to DIN/ISO
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Divisione
    Tolleranza
    Codice colore
    Disponibilità
    Price
  • 20 ml
    0,1 ml
    ±0,20 ml
    2 × giallo
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST - 614.00 SFr.
    614.00 SFr.
    1 * 25 ST
       614.00 SFr.
  • 50 ml
    0,1 ml
    ±0,40 ml
    2 × arancione
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 79.80 SFr.
    79.80 SFr.
    1 * 1 ST
       79.80 SFr.