Orders LinkContactUsLinkComponent
Bulb pipettes, Qualicolor, colour-coded, one mark, Class AS
Nome del fornitore:   Kavalier
Bulb pipettes, Qualicolor, colour-coded, one mark, Class AS
Nome del fornitore:  Kavalier
Certificates
Bulb pipettes, Qualicolor, colour-coded, one mark, Class AS
Bulb pipettes, Qualicolor, colour-coded, one mark, Class AS
9 varianti
Product Details & Documents
Soda-lime glass.
  • Enlarged form
  • Non autoclavable at 121 °C
 : DIN 12691, ISO 648
Product Family Options
According to DIN/ISO
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Tolleranza
    Codice colore
    Disponibilità
    Price
  • 1 ml
    0,008 ± ml
    blu
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 671.00
    SFr. 671.00
    1 * 50 ST
       SFr. 671.00
  • 2 ml
    0,010 ± ml
    arancione
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 723.00
    SFr. 723.00
    1 * 50 ST
       SFr. 723.00
  • 5 ml
    0,015 ± ml
    bianco
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 12.40
    SFr. 12.40
    1 * 1 ST
       SFr. 12.40
  • 10 ml
    0,020 ± ml
    rosso
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 14.40
    SFr. 14.40
    1 * 1 ST
       SFr. 14.40
  • 20 ml
    0,030 ± ml
    giallo
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 33.90
    SFr. 33.90
    1 * 1 ST
       SFr. 33.90
  • 25 ml
    0,030 ± ml
    blu
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 19.30
    SFr. 19.30
    1 * 1 ST
       SFr. 19.30
  • 25 ml
    0,030 ± ml
    blu
    Discontinued
  • 50 ml
    0,050 ± ml
    rosso
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 26.50
    SFr. 26.50
    1 * 1 ST
       SFr. 26.50
  • 50 ml
    0,050 ± ml
    rosso
    Discontinued
  • 100 ml
    0,080 ± ml
    giallo
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 78.50
    SFr. 78.50
    1 * 1 ST
       SFr. 78.50
  • 100 ml
    0,080 ± ml
    giallo
    Discontinued
Not according to DIN/ISO
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Tolleranza
    Codice colore
    Disponibilità
    Price
  • 200 ml
    0,100 ± ml
    blu
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 106.00
    SFr. 106.00
    1 * 1 ST
       SFr. 106.00