À propos de cet article
Termostati a circolazione con bagno in acciaio inox semplici da utilizzare e adatti per applicazioni quali controllo della temperatura del campione, analisi, test di materiali o controllo di alimenti. Le unità offrono un'elevata stabilità termica e sono dotate di protezione da sovratemperatura e da basso livello di fluido per utilizzi con fluidi infiammabili. Una potente pompa premente/aspirante garantisce una circolazione ottimale e una temperatura omogenea nel bagno, oltre a consentire il controllo della temperatura di applicazioni esterne mediante un adattatore per pompa (accessorio). È disponibile una gamma completa di accessori opzionali, tra cui inserti, piattaforme regolabili variabili, coperture per bagni, sonde e tubazioni, fluidi per controllo di temperatura e diversi adattatori; visitare il sito www.vwr.com per ulteriori dettagli.
- Controller Pilot ONE® con tecnologia Plug E Play, touchscreen di 14,5 cm e navigazione nei menu intuitiva
- Controllo preciso della temperatura
- Protezione da sovratemperatura e basso livello di fluido
- Potente pompa premente/aspirante
- Programmer con funzioni calendario e orologio, per calibrazione a 5 punti
- Collegamento sensore PT100, interfacce USB e LAN
Il controller multi-touch Pilot ONE® è caratterizzato da un touchscreen luminoso di 14,5 cm con funzioni grafiche e menu di navigazione intuitivo in 11 lingue. I parametri operativi principali e i valori di temperatura sono tutti chiaramente visualizzati sul touchscreen. Funzionamento semplice grazie al menu dei preferiti, all'azionamento a un solo clic e al glossario tecnico integrato. Porte USB ed Ethernet integrate per il collegamento a un PC o a una rete, ad esempio per il controllo a distanza o la trasmissione dei dati.
Controller MPC a microprocessore moderno e semplice da usare con ampio display della temperatura limitato esclusivamente alle funzioni essenziali. Il controller MPC è caratterizzato da un allarme di sovratemperatura e protezione da basso livello del liquido. Tutti i modelli MPC sono caratterizzati inoltre da una potente pompa aspirante per prestazioni ottimali.
Ampio display per la temperatura
Indicatori a LED per pompa, dispositivo di raffreddamento e di riscaldamento
Massima semplicità di utilizzo (solo tre tasti)
Maximum pump capacities:
Pilot ONE® (CC-E): 27 L/min, 700 mbar (pressure), 25 L/min, 400 mbar (suction)
MPC: 20 L/min, 200 mbar (pressure), 17 L/min, 180 mbar (suction)
Note: The working temperature range of all models can be lowered with an optional cooling coil, connected to tap water or a chiller.