VWR®, Tute, con cappuccio, in ESD
Supplier: VWR Collection
Certificates
About this item
Queste tute traspiranti sono realizzate in polipropilene non tessuto (SPP), un tessuto leggero che offre protezione in ambienti di lavoro sporchi ma non pericolosi.
- Cappuccio con elastico
- Chiusura a zip
- Polsini, vita e caviglie elasticizzati
- Proprietà antistatiche
Peso: 50 g/m²
Colour: White
Packaging: 1 pezzo a sacchetto, 50 sacchetti a confezione.
Specifications
- Catalog No:
- 113-8308
- 113-8309
- 113-8310
- 113-8305
- 113-8306
- 113-8307
- Antistatico:
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- Classe di cleanroom:
- 100/ISO 5
- 100/ISO 5
- 100/ISO 5
- 100/ISO 5
- 100/ISO 5
- 100/ISO 5
- Applicazioni per abiti:
- General Purpose, Industrial
- General Purpose, Industrial
- General Purpose, Industrial
- General Purpose, Industrial
- General Purpose, Industrial
- General Purpose, Industrial
- Peso:
- 50 g/m²
- 50 g/m²
- 50 g/m²
- 50 g/m²
- 50 g/m²
- 50 g/m²
Specifications
Related Information
Food contact certificate F
Additional Product Details
TDS ESD Overalls, SPP, With Hood
Datasheet
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Product Literature
Frequently Bought Together