Bottles, wide neck, HDPE, rectangular, with screw cap
Codice catalogo SEMA1830
Nome del fornitore: SEMADENI
Specifiche
- Capacità:1000 ml
- L×P×A:87×87×180 mm
- Ø interno collo:39 mm
- Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
HDPE, translucent.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
- Tight closure