Orders LinkContactUsLinkComponent
Buckets, Round
Buckets, Round
naturale, 17 L, 330 mm, 330 mm
Codice catalogo 215-0274
Nome del fornitore:   SEMADENI
Buckets, Round
Codice catalogo 215-0274
Nome del fornitore:  SEMADENI
Buckets, Round
Buckets, Round
naturale, 17 L, 330 mm, 330 mm
Price
SFr. 31.70
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Round buckets, made of HDPE, natural, with graduation, handle and spout.
  • Sturdy
  • Good chemical resistance
  • Hot water resistant
Specifiche
  • Capacità:
    17 L
  • Colore:
    naturale
  • Altezza:
    330 mm
  • Ø est.:
    330 mm