Orders LinkContactUsLinkComponent
Assortment Boxes
Assortment Boxes
Nome del fornitore:   SEMADENI
Assortment Boxes
Nome del fornitore:  SEMADENI
Certificates
Assortment Boxes
3 varianti
Product Details & Documents
Assortment and storage boxes, made of polystyrene, are crystal clear with hinged lid and without divisions.
Accessories information: The partitions allow storage boxes (330×220 mm) to be divided into convenience in many variants. Comes in different colours. The lids are transparent in colour.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    L×P×A
    Disponibilità
    Price
  • 250×170×45 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 23.20
    SFr. 23.20
    1 * 1 ST
       SFr. 23.20
  • SEMA0429
    without lid
    without lid
    Multicolore
    330×220×50 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 27.60
    SFr. 27.60
    1 * 1 ST
       SFr. 27.60
  • 330×220×70 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 29.10
    SFr. 29.10
    1 * 1 ST
       SFr. 29.10
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Lids, PS, transparent, for compartments, 108×54 mm
    Lids, PS, transparent, for compartments, 108×54 mm
    SEMA0446
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 2.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Compartments, PS for storage boxes, yellow, 108×54 mm, 62 mm height
    Compartments, PS for storage boxes, yellow, 108×54 mm, 62 mm height
    SEMA0442
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 3.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Compartments, PS for storage boxes, blue, 108×108 mm, 62 mm height
    Compartments, PS for storage boxes, blue, 108×108 mm, 62 mm height
    SEMA0443
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 5.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Lids, PS, transparent, for compartments, 54×54 mm
    Lids, PS, transparent, for compartments, 54×54 mm
    SEMA0445
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 1.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Compartments, PS for storage boxes, yellow, 108×54 mm, 45 mm height
    Compartments, PS for storage boxes, yellow, 108×54 mm, 45 mm height
    SEMA0436
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 1.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Compartments, PS for storage boxes, red, 54×54 mm, 45 mm height
    Compartments, PS for storage boxes, red, 54×54 mm, 45 mm height
    SEMA0435
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 1.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Compartments, PS for storage boxes, green, 162×108 mm, 62 mm height
    Compartments, PS for storage boxes, green, 162×108 mm, 62 mm height
    SEMA0444
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 6.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Compartments, PS for storage boxes, blue, 108×108 mm, 45 mm height
    Compartments, PS for storage boxes, blue, 108×108 mm, 45 mm height
    SEMA0437
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 3.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Compartments, PS for storage boxes, red, 54×54 mm, 23 mm height
    Compartments, PS for storage boxes, red, 54×54 mm, 23 mm height
    SEMA0431
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 1.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Compartments, PS for storage boxes, red, 54×54 mm, 62 mm height
    Compartments, PS for storage boxes, red, 54×54 mm, 62 mm height
    SEMA0441
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 1.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Lids, PS, transparent, for compartments, 162×108 mm
    Lids, PS, transparent, for compartments, 162×108 mm
    SEMA0448
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 3.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Lids, PS, transparent, for compartments, 215×108 mm
    Lids, PS, transparent, for compartments, 215×108 mm
    SEMA0449
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 3.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Compartments, PS for storage boxes, green, 162×108 mm, 45 mm height
    Compartments, PS for storage boxes, green, 162×108 mm, 45 mm height
    211-2743
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 5.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Compartments, PS for storage boxes, grey, 215×108 mm, 45 mm height
    Compartments, PS for storage boxes, grey, 215×108 mm, 45 mm height
    SEMA0439
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 5.80
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Lids, PS, transparent, for compartments, 108×108 mm
    Lids, PS, transparent, for compartments, 108×108 mm
    SEMA0447
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 3.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Compartments, PS for storage boxes, grey, 322×108 mm, 45 mm height
    Compartments, PS for storage boxes, grey, 322×108 mm, 45 mm height
    SEMA0440
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 6.80
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..