Orders LinkContactUsLinkComponent
7-Azaindole
Marketsource
Nome del fornitore:   ACTIVATE SCIENTIFIC
7-Azaindole
Nome del fornitore:  ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
Certificates
3 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine
  • Numero CAS:271-63-6
  • Formula:C₇H₆N₂
  • Numero MDL:MFCD00005606
  • Molecular Weight:118.14 g/mol
  • Punto di ebollizione:384 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:103…106 °C
  • Densità:1,301 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:205-981-0
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.