Orders LinkContactUsLinkComponent
6-Azaindole
6-Azaindole
Marketsource
Nome del fornitore:   ACTIVATE SCIENTIFIC
6-Azaindole
Nome del fornitore:  ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
Certificates
3 varianti
Product Details & Documents
  • Numero CAS:271-29-4
  • Formula:C₇H₆N₂
  • Numero MDL:MFCD01686899
  • Molecular Weight:118.14 g/mol
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    1 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 g
    1 * 1 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g
    Specifiche:
    Marketsource