Orders LinkContactUsLinkComponent
4'-Chlorovalerophenone
4'-Chlorovalerophenone
Marketsource
Nome del fornitore:   ACTIVATE SCIENTIFIC
4'-Chlorovalerophenone
Nome del fornitore:  ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
Certificates
4'-Chlorovalerophenone
2 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  1-(4-Chlorophenyl)pentan-1-one, 1-(4-Chlorophenyl)-1-pentanone
  • Numero CAS:25017-08-7
  • Formula:C₁₁H₁₃ClO
  • Numero MDL:MFCD00018716
  • Molecular Weight:196.68 g/mol
  • Punto di ebollizione:100 °C (0,5 mmHg)
  • Punto di fusione:31 °C
  • EINECS:246-566-4
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    10 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 g
    1 * 10 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Specifiche:
    Marketsource