3',5'-Dihydroxyacetophenone
Marketsource
Nome del fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC
Vai a
Informazioni su questo articolo
Sinonimi: 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethanone
- Numero CAS:51863-60-6
- Formula:C₈H₈O₃
- Numero MDL:MFCD00002290
- Molecular Weight:152.15 g/mol
- Punto di ebollizione:296 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:148 °C
- EINECS:257-480-1
2 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi: 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethanone
- Numero CAS:51863-60-6
- Formula:C₈H₈O₃
- Numero MDL:MFCD00002290
- Molecular Weight:152.15 g/mol
- Punto di ebollizione:296 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:148 °C
- EINECS:257-480-1
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- Tipo di conf.ConfDisponibilitàPrice
- Specifiche:MarketsourceMarketsource
- Specifiche:MarketsourceMarketsource