3-Acetylbenzophenone
Catalog # PROOMM0001.01
Anbieter: LGC Standards PROMOCHEM
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:100 mg
- Seq:2440
Technische Daten
Über diesen Artikel
:
:224.2546 g/mol
CAS-Nummer:66067-44-5
Formel:C₁₅H₁₂O₂
MDL-Nummer:MFCD01662280