Sulphur standard dissolved in oil, 1.000 µg/g S in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Zertifikate
Über diesen Artikel
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00242296
Technische Daten
- N. MDL:MFCD00242296
Technische Daten
Zugehörige Informationen
Frequently Bought Together