Phosphorus standard dissolved in oil, 5,000 µg/g P in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
42447.18
:
- Concentrazione:5000 µg/g
- Matrice:Mineral oil
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:50 g
- N. MDL:MFCD00133771
- Componenti:Fosforo
- Simbolo:P
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00133771