Potassium standard dissolved in oil, 1.000 µg/g K in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Codice catalogo 14216.18
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Specifiche
- Concentrazione:1000 µg/g
- Matrice:Mineral oil
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:50 g
- N. MDL:MFCD00133776
- Componenti:Potassio
- Simbolo:K
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00133776