Calcium standard dissolved in oil, 1.000 µg/g Ca in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
14225.18
:
- Concentrazione:1000 µg/g
- Matrice:Mineral oil
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:50 g
- N. MDL:MFCD00085314
- Componenti:Calcio
- Simbolo:Ca
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085314