Zinc standard dissolved in oil, 5,000 µg/g Zn in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Codice catalogo 42453.18
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Specifiche
- Concentrazione:5000 µg/g
- Matrice:Mineral oil
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:50 g
- Descrizione:Standard for wear metal analysis
- N. MDL:MFCD00011291
- Componenti:Zinco
- Simbolo:Zn
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00011291