Sodium standard dissolved in oil, 5,000 µg/g Na in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
42449.18
:
- Concentrazione:5000 µg/g
- Matrice:Mineral oil
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:50 g
- Descrizione:Standard for wear metal analysis
- N. MDL:MFCD00085307
- Componenti:Sodio
- Simbolo:Na
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085307