Molybdenum standard dissolved in oil, 1.000 µg/g Mo in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
14213.18
:
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:Mineral oil
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:50 g
- N. MDL:MFCD00003465
- Componenti:Molibdeno
- Simbolo:Mo
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003465