Magnesium standard dissolved in oil, 5,000 µg/g Mg in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Codice catalogo 42443.18
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Specifiche
- Concentrazione:5000 mg/L
- Matrice:Mineral oil
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:50 g
- N. MDL:MFCD00085308
- Componenti:Magnesio
- Simbolo:Mg
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085308