Chromium standard dissolved in oil, 5,000 µg/g Cr in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00010944
Specifiche
- N. MDL:MFCD00010944