Manganese standard dissolved in oil, 1.000 µg/g Mn in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
14214.18
:
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:Mineral oil
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:50 g
- N. MDL:MFCD00011111
- Componenti:Manganese
- Simbolo:Mn
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00011111