Lead standard dissolved in oil, 5,000 µg/g Pb in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Codice catalogo 42441.18
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Specifiche
- Concentrazione:5000 mg/L
- Matrice:Mineral oil
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:50 g
- N. MDL:MFCD00134050
- Componenti:Piombo
- Simbolo:Pb
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00134050