Barium standard dissolved in oil, 5,000 µg/g Ba in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
42434.18
:
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:Mineral oil
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:50 g
- N. MDL:MFCD00134031
- Componenti:Bario
- Simbolo:Ba
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134031