Alluminio standard dissolved in oil, 1.000 µg/g Al in Base Oil 20
Catalog # PROOCON150-100-135
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:1000 µg/g
- Matrice:Base Oil 20
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:50 g
- Componenti:Aluminio
- Simbolo:Al