Allantoin
Glass bottle for solids, 250 g
Codice catalogo ROTH6327.1
Marketsource
Nome del fornitore: Roth Carl
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 1-(2,5-Dioxoimidazolidin-4-yl)urea
- Numero CAS:97-59-6
- Formula:C₄H₆N₄O₃
- Numero MDL:MFCD00005260
- Molecular Weight:158.12 g/mol
- EINECS:202-592-8
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:250 g