Teofillina
Bottiglia di vetro, 100 mg
Codice catalogo PROOBP327
Nome del fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 1,3-Dimethyl-1H-purine-2,6(3H,9H)-dione, Theophylline
- Numero CAS:58-55-9
- Formula:C₇H₈N₄O₂
- Numero MDL:MFCD00079619
- Molecular Weight:180.16 g/mol
- EINECS:200-385-7
- UN:2811
- ADR:6.1,III
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:100 mg