Orders LinkContactUsLinkComponent
Teofillina
Glass bottle for solids, 100 g
Codice catalogo MOLEM47373244
Marketsource
Nome del fornitore:   Molekula
Teofillina
Codice catalogo MOLEM47373244
Nome del fornitore:  Molekula
Marketsource
Numero CAS:  58-55-9
Teofillina
Glass bottle for solids, 100 g
Numero CAS:  58-55-9
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 100 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  1,3-Dimethyl-1H-purine-2,6(3H,9H)-dione, Theophylline
  • Numero CAS:58-55-9
  • Formula:C₇H₈N₄O₂
  • Numero MDL:MFCD00079619
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • EINECS:200-385-7
  • UN:2811
  • ADR:6.1,III
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    100 g
Specifiche