D(-)-Luciferin
Bottiglia di vetro, 100 mg
Codice catalogo MSPP102111
Marketsource
Nome del fornitore: MARKET SOURCE PART PROCESS
D(-)-Luciferin
Codice catalogo MSPP102111
Nome del fornitore: MARKET SOURCE PART PROCESS
Marketsource
Numero CAS: 2591-17-5
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: D-Luciferin, (S)-2-(6-Hydroxybenzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid
- Numero CAS:2591-17-5
- Formula:C₁₁H₈N₂O₃S₂
- Numero MDL:MFCD00042929
- Molecular Weight:280.3228 g/mol
- EINECS:219-981-3
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:100 mg