Theophyllin 10 µg/ml in methanol
Catalog # PROONE9329
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:10 mL
- CAS No.:58-55-9
- Descrizione:Theophyllin 10 µg/ml in methanol
- Formula:C₇H₈N₄O₂
- Descrizione:Theophyllin