Ergocalciferol (Vitamin D2, Calciferol) 10 µg/ml in methanol
Catalog # PROONE9249
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:10 µg/ml in methanol
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:10 mL
- CAS No.:50-14-6
- Descrizione:Ergocalciferol (Vitamin D2, Calciferol) 10 µg/ml in methanol
- Formula:C₂₈H₄₄O
- Descrizione:Ergocalciferol (Vitamin D2, Calciferol)