Buffer, TRIS solution pH 8 (2 mol/L)
TRIS buffer solution pH 8 (2 mol/l), 1 KIT
Codice catalogo EURLEMR252001BK
Nome del fornitore: EUROCLONE
Buffer, TRIS solution pH 8 (2 mol/L)
Codice catalogo EURLEMR252001BK
Nome del fornitore: EUROCLONE
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Conf:1 KIT
- Descrizione:TRIS buffer solution pH 8 (2 mol/l)
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



