Buffer, TRIS solution pH 7,5 (2 mol/L)
TRIS buffer solution pH 7,5 (2 mol/l), 1 KIT
Codice catalogo EURLEMR253001BK
Nome del fornitore: EUROCLONE
Buffer, TRIS solution pH 7,5 (2 mol/L)
Codice catalogo EURLEMR253001BK
Nome del fornitore: EUROCLONE
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Conf:1 KIT
- Descrizione:TRIS buffer solution pH 7,5 (2 mol/l)