Buffer, TRIS, 1,0 M Solution, pH 9,0
TRIS buffer solution pH 9 (1 mol/L), Glass bottle, 1 L
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Buffer, TRIS, 1,0 M Solution, pH 9,0
Codice catalogo J62085.K2
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle
- Conf:1 L
- Descrizione:TRIS buffer solution pH 9 (1 mol/L)
- Cat. No.:J62085.K2
- Forma fisica:Liquid
- Odore/Profumo:Odourless
- N. MDL:MFCD00004679
- Temperatura di conservazione:Ambient