Buffer, TRIS solution pH 8 (1 mol/L)
TRIS buffer solution (1 mol/l), 8.0, bottiglia in vetro, 1 L
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Buffer, TRIS solution pH 8 (1 mol/L)
Codice catalogo A4577.1000
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
- DNases/RNases/Proteases: not detectable
- pH (20°C; adjusted with HCl): 8.0 ± 0.1
- Composition: Tris: 121.14 g/L (1 M)
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1 L
- Descrizione:TRIS buffer solution (1 mol/l)
- Valore pH:8.0