Buffer, TRIS solution pH 7,5 (1 mol/L)
TRIS buffer solution pH 7,5 (1 mol/l), bottiglia in vetro, 500 mL
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Buffer, TRIS solution pH 7,5 (1 mol/L)
Codice catalogo A4263.0500
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:500 mL
- Descrizione:TRIS buffer solution pH 7,5 (1 mol/l)