Buffers, sodium phosphate, 0,5 M solutions
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00146206
Specifiche
- N. MDL:MFCD00146206
- Forma fisica:Liquid
Specifiche
Informazioni correlate
Certificati
Cerca per numero di lottomsds_ALFAJ60158 msds_ALFAJ60825 msds_ALFAJ61151 msds_ALFAJ61456 msds_ALFAJ61561
Scheda di sicurezza
Di più...
Frequently Bought Together