Buffers, citrate, 0,5 M solutions
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
CAS No.: 6132-04-3
Storage temperature: 2 to 8 °C
Appearance: colourless
Odour: odourless
MDL No.: MFCD00150031
Specifiche
- CAS No.:6132-04-3
- N. MDL:MFCD00150031
- Temperatura di conservazione:2°C to 8°C
- Forma fisica:Liquid
- Odore/Profumo:Odourless
- Aspetto:Colourless
Specifiche
Informazioni correlate
Certificati
Cerca per numero di lottomsds_ALFAJ60024 msds_ALFAJ60125 msds_ALFAJ60754 msds_ALFAJ61249 msds_ALFAJ61391
Scheda di sicurezza
Di più...
Frequently Bought Together