Buffer, HEPES solution pH 8 (1 mol/L)
Katalognr. A6906.0250
Supplier: PanReac AppliChem
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:Plastic bottle for liquids
- Conf:250 mL
- Descrizione:HEPES buffer solution pH 8 (1 mol/l)
- Seq:02
- Temperatura di conservazione:Ambient
- Formulazione:HEPES: 238.31 g/L (1 M)
- pH:8.0 ± 0.2 (20°C; adjusted with NaOH)