ContactUsLinkComponent
Buffers, BIS-TRIS propane, 0,2 M solutions
Buffers, BIS-TRIS propane, 0,2 M solutions
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Certificati
Buffers, BIS-TRIS propane, 0,2 M solutions
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Certificati
Specifiche
  • CAS No.:
    64431-96-5
  • N. MDL:
    MFCD00004689
  • Forma fisica:
    Liquid