ContactUsLinkComponent
Musk ketone 10 µg/ml in cyclohexane
Catalog # PROONE0519
CAS Number:  
Musk ketone 10 µg/ml in cyclohexane
Catalog # PROONE0519
CAS Number:  
Specifications
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    4,5 mL
  • CAS No.:
    81-14-1
  • Descrizione:
    Musk ketone 10 µg/ml in cyclohexane
  • Formula:
    C₁₄H₁₈N₂O₅
  • Descrizione:
    Musk ketone