Orders LinkContactUsLinkComponent
Cutting board
Cutting board, PP, bianco, 300×210×9 mm
  216-1300
 :   SciLabware
Cutting board
  216-1300
Cutting board
Cutting board
Cutting board, PP, bianco, 300×210×9 mm
SFr. 67.10
1 * 1 ST
Durable cutting board made of PP.
  • Autoclavable at 121 °C
  • Good chemical resistance
  • Unbreakable in normal use
  • Non absorbent and easy to clean
  • Colore:
    bianco
  • Descrizione:
    Cutting board, PP
  • L×P×A:
    300×210×9 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..